4-Chlorindol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-1H-indole
016227-1G 016227-5G
FLUO016227-1GEA 31.1 EUR
FLUO016227-1G FLUO016227-5G
4-Chlorindol
4-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,6 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…86 °C
Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005665
CAS-Nummer: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8