Natriumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumbis(trimethylsilyl)amid, HMDS Natriumsalz, N-Natriohexamethyldisilazan, HMDS-Na
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
245585-100ML
245585-800ML
SIAL245585-100MLEA
58.5
EUR
SIAL245585-100ML
SIAL245585-800ML
Natriumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Natriumbis(trimethylsilyl)amid
Formel:
C₆H₁₈NNaSi₂ Molecular Weight: 183.38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009835 CAS-Nummer: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 2924 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...