5-Brom-o-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Brom-2-methylphenol, 4-Brom-2-hydroxytoluol, 1-Brom-3-hydroxy-4-methylbenzol
722480-10G 722480-1G
SIAL722480-10GEA 105 EUR
SIAL722480-10G SIAL722480-1G
5-Brom-o-kresol, Sigma-Aldrich®
5-Brom-o-kresol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,04 g/mol
MDL: MFCD08061906
CAS-Nummer: 36138-76-8