Natriumacetat 0.5 mol/l (0.5 N) aqueous solution
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Essigsäure Natriumsalz
01277.2000
01277.3000
01277.5020
KRAF01277.2000EA
0
EUR
KRAF01277.2000
KRAF01277.3000
KRAF01277.5020
Natriumacetat 0.5 mol/l (0.5 N) aqueous solution
Natriumacetat
Formel:
H₃CCOONa Molecular Weight: 82.03 g/mol Siedepunkt: 881.4 Schmelzpunkt: 324 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012459 CAS-Nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 12,08711 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...