Natriumacetat 15% in wässriger Lösung, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Essigsäure Natriumsalz

20119.2000 20119.3000 20119.5000
KRAF20119.2000EA 0 EUR
KRAF20119.2000 KRAF20119.3000 KRAF20119.5000
Natriumacetat 15% in wässriger Lösung, reinst
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Schmelzpunkt: 324
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR