Natriumacetat 400 g/l aqueous solution zA

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Essigsäure Natriumsalz

01803.2000 01803.3000 01803.5020
KRAF01803.2000EA 0 EUR
KRAF01803.2000 KRAF01803.3000 KRAF01803.5020
Natriumacetat 400 g/l aqueous solution zA
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Schmelzpunkt: 324
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR