1-Brom-3-fluorpropan
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300107714.1G EN300-107714-1
ENAMEN300107714.1GEA 0 EUR
ENAMEN300107714.1G ENAMEN300-107714-1
1-Brom-3-fluorpropan
1-Bromo-3-fluoropropane
Formel: BrH₂CCH₂CH₂F
Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,542 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00039287
CAS-Nummer: 352-91-0