1-Benzyl-4-piperidon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
HC-6278-25G
HC-6278-100G
COBBHC-6278-25GEA
38.5
EUR
COBBHC-6278-25G
COBBHC-6278-100G
1-Benzyl-4-piperidon
1-Benzyl-4-piperidon
Formel:
C₁₂H₁₅NO Molecular Weight: 189,26 g/mol |
MDL:
MFCD00006192 CAS-Nummer: 3612-20-2 EINECS: 222-782-4 |