4-tert-Butylanilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Amino-4-tert-butylbenzol
SB01038DA SB01038.10 SB01038.50
MAYBSB01038DAEA 0 EUR
MAYBSB01038DA MAYBSB01038.10 MAYBSB01038.50
4-tert-Butylanilin
4-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007899
CAS-Nummer: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8,III