4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
KM06830.250
KM06830.1
CHMPKM06830.250EA
0
EUR
CHMPKM06830.250
MAYBKM06830.1
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Formel:
C₆H₂ClN₃O₃ Molecular Weight: 199,55 g/mol |
MDL:
MFCD00005808 CAS-Nummer: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |