2-Chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2-Chinolon
PY-7946-1G PY-7946-25G PY-7946-5G
COBBPY-7946-1GEA 25.9 EUR
COBBPY-7946-1G COBBPY-7946-25G COBBPY-7946-5G
2-Chinolinol
2-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…200 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006743
CAS-Nummer: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835