3-Amino-4-brom-1H-pyrazol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
GK00248.1
GK00248.10
CHMPGK00248.1EA
0
EUR
CHMPGK00248.1
CHMPGK00248.10
3-Amino-4-brom-1H-pyrazol
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₄BrN₃ Molecular Weight: 161.99 g/mol |
MDL:
MFCD00082728 CAS-Nummer: 16461-94-2 |