5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
AM-1614-5G
AM-1614-25G
AM-1614-1G
COBBAM-1614-5GEA
65.7
EUR
COBBAM-1614-5G
COBBAM-1614-25G
COBBAM-1614-1G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₇N₃ Molecular Weight: 97.12 g/mol |
MDL:
MFCD00068156 CAS-Nummer: 1192-21-8 |