5,7-Difluoroxindol
Lieferant: FLUOROCHEM
010572-1G
010572-2.5G
010572-5G
FLUO010572-1GEA
30.3
EUR
FLUO010572-1G
FLUO010572-2.5G
FLUO010572-5G
5,7-Difluoroxindol
5,7-Difluoroxindol
Formel:
C₈H₅F₂NO |
MDL:
MFCD01075219 CAS-Nummer: 247564-59-6 |