1-Brom-4-(trifluormethylthio)benzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
FL1482.5
FL1482.25
CHMPFL1482.5EA
0
EUR
CHMPFL1482.5
CHMPFL1482.25
1-Brom-4-(trifluormethylthio)benzol
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formel:
C₇H₄BrF₃S Molecular Weight: 257,07 g/mol |
MDL:
MFCD00040840 CAS-Nummer: 333-47-1 |