2,6-Chinolindiol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, 2,6-Dihydroxyquinoline
PY-1182-5G
PY-1182-1G
PY-1182-25G
COBBPY-1182-5GEA
51.5
EUR
COBBPY-1182-5G
COBBPY-1182-1G
COBBPY-1182-25G
2,6-Chinolindiol
2,6-Chinolindiol
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161.1600 g/mol |
MDL:
MFCD00239446 CAS-Nummer: 19315-93-6 |