4-(2,4-Dichlorphenoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661252-1G
661252-5G
SIAL661252-1GEA
118
EUR
SIAL661252-1G
SIAL661252-5G
4-(2,4-Dichlorphenoxy)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(2,4-Dichlorphenoxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O₂ |
MDL:
MFCD08276810 CAS-Nummer: 78725-51-6 |