3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
TL00931.1 TL00931EA TL00931EE
MAYBTL00931.1EA 0 EUR
MAYBTL00931.1 MAYBTL00931EA MAYBTL00931EE
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyd
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molecular Weight: 242,27 g/mol
MDL: MFCD00003386
CAS-Nummer: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7