Inverse Fluoreszenz-Mikroskope, Axio Vert A1 FL-LED
Lieferant: ZEISS
4880140000000 4880499901400 4880019901000 0000001374896 4912370014000 4230529511000 4230529572000 4278099000000 4880509901000 4230529552000
ZEIS4880140000000EA 2270 EUR
ZEIS4880140000000 ZEIS4880499901400 ZEIS4880019901000 ZEIS0000001374896 630-2152 ZEIS4230529511000 ZEIS4230529572000 ZEIS4278099000000 ZEIS4880509901000 ZEIS4230529552000
Inverse Fluoreszenz-Mikroskope, Axio Vert A1 FL-LED
Mikroskope
Das Axio Vert A1 FL-LED verfügt über eine Vielzahl von Funktionen und erfüllt die Anforderungen verschiedenster Nutzer. Er verfügt über eine Vierfach-Aufnahme für LED-Module für Auflicht-Fluoreszenz.
  • Differentieller Interferenzkontrast zur Visualisierung der feinsten Zellstrukturen (Option)
  • LED-Fluoreszenz, lange Lebensdauer, homogene Beleuchtung mit voller Intensität
  • Während der LED-Fluoreszenz ist keine Heiz- und Kühlperiode erforderlich
  • Ergonomisches Design für bequemes Arbeiten in aufrechter Position
  • Optionales Kontrastsystem iHMC, PlasDIC und DIC