Saugkissen, NovaSpill™
Lieferant: MICRONOVA
NS6-28 NS6-28IR
121-0134EA 46.3 EUR
121-0134 121-0135
Saugkissen, NovaSpill™
Absorptionsmaterial
Saugstrumpf/-kissen (Länge 711 mm) bestehend aus einer Polyester-Hülle gefüllt mit Polyester-Streifen.
  • Fusselarm, mit guter Chemikalienbeständigkeit
  • Für das problemlose Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten
  • Kann bei Bedarf autoklaviert werden
They are designed for cleanroom use.