Mag-Bind® PX Blood RNA 96 Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
M7763-00 M7763-01
M7763-00EA 811 EUR
M7763-00 M7763-01
Mag-Bind® PX Blood RNA 96 Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das Mag-Bind® PX Blood RNA Kit ermöglicht die Isolierung von Gesamt-RNA aus 2,5 ml Vollblut, das in PAXgene® Blood RNA Röhrchen aufbewahrt wurde. Stabilisierte Blutproben werden zunächst abzentrifugiert, und die Nukleinsäure-Pellets werden gewaschen und aufgefangen. Nach dem Waschen werden die Nukeidsäure-Pellets in einem speziell formulierten Resuspensionspuffer aufgelöst. An diesem Punkt können die Proben auf 96-Well-Platten transferiert werden, um sie dann in Liquid-Handling-Robotern und magnetischen Prozessoren zu verarbeiten. Hochwertige intakte RNA lässt sich in weniger als 90 Minuten isolieren.