Mag-Bind® Plant DNA Plus Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Das Mag-Bind® Plant DNA 96 Plus Kit ermöglicht die schnelle und zuverlässige Isolierung von qualitativ hochwertiger, genomischer DNA aus einer Vielzahl von schwer lysierbaren Pflanzenspezies und Geweben mit einem hohen Polysaccharid-Anteil. Das System verwendet einen CTAB-basierten Lysepuffer, ohne dass Chloroform oder andere organische Lösungsmittel erforderlich sind. Die proprietären Waschpuffersysteme entfernen Polysaccharide, Phenolverbindungen und Enzyminhibitoren aus Pflanzengewebelysaten. Dieses Kit wurde für die manuelle oder vollständig automatisierte Hochdurchsatz-Vorbereitung von genomischer, Chloroplasten- und mitochondrialer DNA entwickelt. Das Mag-Bind® Plant DNA Plus Kit bietet zudem eine größere Flexibilität als Kieselgelplatten-basierte Systeme, da partielle Platten verwendet und mit dem entsprechenden magnetischen Stativ bis zu einem 24-Well-Format hochskaliert werden können. Das optimierte Protokoll kann leicht an die meisten Liquid Handling-Roboterplattformen angepasst werden. Die aufgereinigte DNA eignet sich für PCR, qPCR, Restriktionsverdau und Hybridisierungsanwendungen sowie anspruchsvollere Anwendungen wie RAPD.
- Einfaches, schnelles und zuverlässiges Verfahren
- Reproduzierbare Erträge von reiner, gebrauchsfertiger DNA
- Lässt sich an die meisten Liquid-Handling-Roboterplattformen anpassen