Kühl- und Heizthermostate, Edelstahl, Ministats
Lieferant: HUBER
2015.0007.01 2016.0006.01 2016.0014.04 2014.0006.01 2014.0011.01 2015.0005.01 2016.0005.01
461-0739EA 6520 EUR
461-0739 461-0740 HUBE2016.0014.04 461-1003 461-0803 461-0744 461-0745
Kühl- und Heizthermostate, Edelstahl, Ministats
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Dank der kompakten Abmessungen können Ministats auf engstem Raum platziert werden, z. B. in einem Labor-Abzug oder einer technischen Anlage. Trotz ihrer geringen Größe verfügen die Systeme über eine Vielzahl von Funktionen und bieten Leistungsniveaus, die sich für die Temperierung von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsgeräten, Reaktionsgefäßen und Modellanlagen eignen. Sie werden hauptsächlich für externe Anwendungen verwendet, über die Badöffnung können Objekte jedoch direkt in einem Thermostatbad temperiert werden. Eine leistungsstarke Druck-/Saugpumpe mit stufenlos regelbarer Drehzahl garantiert eine optimale Zirkulation. Der maximale Druck kann über einen optionalen Drucksensor ebenfalls reguliert werden, was bedeutet, dass empfindliche Glasreaktoren und -geräte vor Bruch geschützt werden können. Die Ministats® sind standardmäßig mit dem „professionellen“ Pilot ONE® Controller mit TFT-Farbdisplay und praktischer Bedienerführung ausgestattet. Analoge NAMUR Verbindungen sind über das optionale Com.G@te Modul möglich, wodurch die Ministats in Anlagen- und Prozessleitsysteme integriert werden können. Der Pilot ONE® Multi-Touch-Controller verfügt über einen brillanten 14,5-cm-Touchscreen mit grafischen Funktionen und einfachem Navigationsmenü in 11 Sprachen. Alle wichtigen Betriebsparameter und Temperaturwerte werden übersichtlich auf dem Touchscreen dargestellt. Das Favoritenmenü, Ein-Klick-Bedienung und das integrierte Technik-Glossar sorgen für eine einfache Bedienung. Integrierte USB- und Ethernet-Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mit einem PC oder Netzwerk, z. B. für die Fernbedienung oder Datenübertragung.
  • Pilot ONE® Controller mit „Plug und Play“-Technologie, 14,5-cm-Touchscreen und einfacher Menüführung
  • Genaue Temperaturregelung
  • Übertemperatur- und Trockengehschutz
  • Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
  • Programmgeber verfügt über Kalender- und Uhr-Funktionen und ermöglicht eine 5-Punkt-Kalibrierung
  • PT100-Fühleranschluss, USB- und LAN-Schnittstellen
'W' kennzeichnet Modelle mit Wasserkühlung.
Max. Flussrate/max. Druck:
27 l/min, 700 mbar (Druck), 20 l/min, 400 mbar (Saugkraft)
Standards: Entspricht DIN 12876, Sicherheitsklasse III, FL.
Bitte beachten * Kälteleistung bei +20, 0, −20 und −30 °C
** Mit Verdrängungseinsatz