Diese Umwälzthermostate mit Bädern aus Edelstahl sind einfach zu benutzen und eignen sich für viele Anwendungen, z. B. Proben-Temperaturregelung, Analysen, Materialprüfung oder Lebensmittelprüfung. Die Geräte bieten eine hohe Temperaturbeständigkeit und sind mit einem Übertemperatur- und Füllstandschutz ausgestattet, der sich für die Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten eignet. Eine leistungsstarke Druck-/Saugpumpe garantiert eine optimale Umwälzung und homogene Temperatur im Bad. Zusätzlich kann mit einem Pumpenadapter (Zubehör) die Temperatur von externen Anwendungen gesteuert werden. Es gibt eine Reihe von optionalem Zubehör, darunter Einsätze, variabel einstellbare Plattformen, Badabdeckungen, Fühler sowie Schläuche, Temperierungsflüssigkeiten und verschiedene Adapter. Weitere Informationen finden Sie unter www.vwr.com.
- Pilot ONE® controller with plug and play technology, 14,5 cm touch screen and comfortable menu navigation
- Precise temperature control
- Over-temperature and low level protection
- Powerful pressure or suction pump
- Programmer with calendar and clock functions, allows five-point calibration
- PT100 sensor connection, USB and LAN interfaces
Der Pilot ONE® Multi-Touch-Regler verfügt über einen brillanten 14,5-cm-Touchscreen mit Grafikfunktionen und einfacher Menüführung in 11 Sprachen. Alle wichtigen Betriebsparameter und Temperaturwerte werden deutlich auf dem Touchscreen dargestellt. Die Bedienung ist dank Favoritenmenü, One-Click-Bedienung und integriertem Technikglossar einfach. Integrierte USB- und Ethernetanschlüsse ermöglichen Verbindungen zu einem PC oder Netzwerk, z. B. für Fernsteuerung und Datenübertragung.
MPC-Regler: Moderne und benutzerfreundliche Mikroprozessorsteuerung (MPC) mit großer Temperaturanzeige, nur für grundlegende Funktionen. Die Mikroprozessorsteuerung steuert Temperaturalarm und Trockengehschutz. Alle Modelle mit Mikroprozessorsteuerung verfügen auch über eine leistungsstarke Druck- und Saugpumpe für optimale Leistung.
Große Temperaturanzeige
LED-Anzeigen für Pumpe, Kühlung und Heizung
Einfache Bedienung mit nur drei Tasten
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 700 mbar (pressure), 25 L/min, 400 mbar (suction)
MPC: 20 L/min, 200 mbar (pressure), 17 L/min, 180 mbar (suction)
Standards: Entspricht DIN 12876, Sicherheitsklasse III, FL.
Bitte beachten Hinweis: Der Arbeitstemperaturbereich aller Modelle kann mit einer optionalen Kühlschlange, die an Leitungswasser oder einen Kühler angeschlossen ist, gesenkt werden.