Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
26087-2860 26087-2970 26087-2980 26087-1420 26087-1300 26087-1430 26087-1440 26087-1540 26087-2230 26087-2240 26087-1310
555-8603EA 590 EUR
555-8603 555-8602 555-8601 555-8923 555-8926 555-8922 555-8921 555-8920 555-8914 555-8913 555-8925
Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Chromatographiesäulen
Die saure Funktionalität in der Polymerstruktur ermöglicht die Analyse saurer Verbindungen ohne Derivatisierung.
  • Polare Phase, säuredeaktiviertes Polyethylenglykol
  • Beständig gegen oxidative Schäden und Adsorption von Säuren
  • Hervorragende Peakformen für Säuren mit hoher m.M.
  • Entspricht USP G25-, G35-Phasen