Kapillarkolben für MICROMAN®-Pipetten
Lieferant: GILSON
F148412 F148414 F148314 F148114 F148560 F148312 F148313 F148180 F148415 F148413 F148012 F148013 F148014 F148315 F148714 F148712 F148713
612-2549EA 90 EUR
612-2549 612-2551 613-5936 612-7821 613-5940 612-7822 613-5935 613-5934 613-5939 613-5938 613-5930 613-5931 613-5932 613-5937 613-5943 613-5941 613-5942
Kapillarkolben für MICROMAN®-Pipetten
Pipettenspitzen
Diese Kapillarkolben passen auf MICROMAN® Pipetten. Sie sorgen für eine optimale Leistung über den gesamten Volumenbereich hinweg.
  • Aus reinem PP hergestellt
  • Leicht und schmal, passen auch in die engsten und tiefsten Röhrchen
  • Verschmutzungsfreies Pipettieren und Schutz für den Anwender − kein Kontakt zwischen Probe und Pipette, auch bei Aerosolen oder korrosiven Dämpfen
  • Frei von Farbstoffen, kein Verunreinigungsrisiko durch den Kapillarkomponenten
  • Sterile Spitzen: Zertifiziert frei von DNA, RNA, DNase, RNase, ATP und Pyrogenen
  • Erhältlich vormontiert,
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable