Schränke für Säuren und Laugen, SL-CLASSIC/SL-CLASSIC-UB
Lieferant: asecos
30606001 30612001 30622892
135-2031EA 2577 EUR
135-2031 135-2032 MSGA30622892
Schränke für Säuren und Laugen, SL-CLASSIC/SL-CLASSIC-UB
Möbel Lagerschränke
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht entzündlichen Gefahrstoffen in Arbeitsräumen.
Tall cabinets
Safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion, easy to clean
Two hermetically separated storage compartments
Cylinder locking (integration in locking system possible)
Adjusting aids to compensate for uneven floor
Iintegrated metal-free air ducts ready for connection (NW 75) to a technical exhaust system with only one extraction air inlet
Excellent venting - separate extraction air of storage compartments
Under bench cabinets
Aus speziellen, äußerst beständigen, melaminbeschichteten Platten
Zwei getrennte Aufbewahrungsfächer (Modell SL.060.140.UB und SL.060.110.UB)
Zylinderschloss
Integriertes Belüftungssystem, fertig für den Anschluss (NW 75) an ein technisches Abluftsystem an der Schrankrückseite, permanente Belüftung der beiden Fächer über nur einen Abluftanschluss
inlet
Außengehäuse aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Innengehäuse aus speziellen melaminbeschichteten Arbeitsplatten.
Bestellinformation: Lieferung ohne Innenausstattungspakete. Innenausstattung muss separat bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite oder kontaktieren Sie Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Lieferkosten auf Anfrage erhältlich.