Flaschen, weithalsig, achteckig, mit Normschliffstopfen
Lieferant: Kavalier
632414112150 632414112250 N632414112350 632414112500 632414112750 N632414212100 632414212150 632414212250 632414212350 632414212500 632414212750
KAVA632414112150EA 25.6 EUR
KAVA632414112150 KAVA632414112250 KAVAN632414112350 KAVA632414112500 KAVA632414112750 KAVAN632414212100 KAVA632414212150 KAVA632414212250 KAVA632414212350 KAVA632414212500 KAVA632414212750
Flaschen, weithalsig, achteckig, mit Normschliffstopfen
Flaschen Glasflaschen
Natronglas, klar oder braun.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
Ideal für Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern und Pasten. Braun gefärbtes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable