Flüssigkeits-Absaugsystem, Biochem Vacuucenter, BVC professional
Lieferant: VACUUBRAND
20727400 20727500 727401 727501 727402 727502
181-0295EA 2495 EUR
181-0295 181-0322 VACU727401 VACU727501 181-0420 181-0421
Flüssigkeits-Absaugsystem, Biochem Vacuucenter, BVC professional
Pumpen Vakuum-Absaugsysteme
Das VacuuCenter BVC professional dient zur Absaugung und Entsorgung von biologischen Flüssigkeiten, und bietet ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit bei der Arbeit mit biologischen und Biohazard-Materialien. Ein berührungsloser Sensor überwacht elektronisch den Flüssigkeitsstand in der Auffangflasche und verhindert ein Überfüllen. Eine Desinfektionsroutine ermöglicht das Absaugen von Desinfektionsmitteln über ein Absaughandgerät und Schläuche nach Abschalten der Pumpe und unterstützt so anspruchsvolle Sicherheitsprotokolle. Das BVC professional mit 4-Liter-PP-Flasche, die überMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell BioChem-VacuuCenter BVC professional BioChem-VacuuCenter BVC professional G BioChem-VacuuCenter BVC professional BioChem-VacuuCenter BVC professional G BioChem-VacuuCenter BVC professional BioChem-VacuuCenter BVC professional G
Environmentally Preferable Energiesparend Energiesparend Energiesparend Energiesparend
Vakuumpumpe ME 1C ME 1C ME 1C ME 1C ME 1C ME 1C
Enddruck Vakuum Pumpe 150 mbar 150 mbar 150 mbar 150 mbar 150 mbar 150 mbar
Anzahl der Stufen 1 1 1 1 1 1
Schutzart IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Flaschenkapazität 4 L 2 l 4 l 2 l 4 l 2 l
Geräuschpegel 45 dBA 45 dBA 45 dBA 45 dBA 45 dBA 45 dBA
Besonderheiten Einlass-Anschluss: Ansaugregler
Auslass-Anschluss: Schlauchdüse DN 8 mm/Dämpfer
Einlass-Anschluss: Ansaugregler
Auslass-Anschluss: Schlauchdüse DN 8 mm/Dämpfer
Eingangsanschluss: Saugregler
Auslassanschluss: Schlauchdüse DN 8 mm/Schalldämpfer
Eingangsanschluss: Saugregler
Auslassanschluss: Schlauchdüse DN 8 mm/Schalldämpfer
Eingangsanschluss: Saugregler
Auslassanschluss: Schlauchdüse DN 8 mm/Schalldämpfer
Eingangsanschluss: Saugregler
Auslassanschluss: Schlauchdüse DN 8 mm/Schalldämpfer
Temperaturbereich +10...+40 °C +10...+40 °C +10...+40 °C +10...+40 °C +10...+40 °C +10...+40 °C
Gewicht 7,3 kg 7,3 kg 7,3 kg 7,3 kg 7,3 kg 7,3 kg