Schüttler, Roller 6 und 10 basic und digital
Lieferant: IKA
4010000 4012000 4011000 4013000
444-0819EA 1804 EUR
444-0819 444-0821 444-0820 444-0822
Schüttler, Roller 6 und 10 basic und digital
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Rollenschüttler mit 6 oder 10 Rollen und einer sanften Wipp- und Rollbewegung. Basic-Modelle haben eine feste Drehzahl, bei digitalen Modellen kann diese stufenlos eingestellt werden. Ideal zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Substanzen. Das Gerät kann mit allen gängigen Röhrchen und zylindrischen Flaschen eingesetzt werden. Die leicht abnehmbaren Rollen ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung, wenn Proben verschüttet werden.
  • Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Dank abnehmbarer Rollen auch für größere Röhrchen geeignet
  • Einfache Bedienung durch Folientastatur
  • Timer: Countdown einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min
  • Digitale Modelle verfügen über Counter, der die Schütteldauer anzeigt und eine Fehlercodeanzeige
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Lieferumfang: Windschutz im Lieferumfang enthalten.