Digitale Blockthermostate
Lieferant: IKA
4025100 4025200 4025300 4025400 4025102 4025302 4025402
460-1004EA 1234 EUR
460-1004 460-1005 460-1006 460-1007 460-0248 460-0261 460-0263
Digitale Blockthermostate
Blockthermostate Blockthermostate, digital
Diese digitalen Blockthermostate, die ein bis vier Aluminiumblöcke fassen, bieten eine präzise Temperaturregelung in kleinen Gefäßen. Der PT1000 Temperaturfühler ermöglicht die Temperaturregelung direkt im Probengefäß. Das Gerät wird mit PCR-Röhrchen, PCR-Streifen, Greiner-Röhrchen, Mikrotiterplatten und Küvetten verwendet. Die Blockthermostate eignen sich ideal zur Bestimmung von Schmelz- und Siedepunkt, für Enzymreaktionen, Inkubation und Aktivierung von Kulturen, Immunoassays, DNA-Denaturierung, Nährmedientests, Koagulationstests, Blut-Harnstoff-Stickstoff-Bestimmungen und In-situ-Hybridisierungen.
  • Stufenlos einstellbare Temperatur von Umgebungstemperatur bis 120 °C
  • Zeitschaltuhr: Countdown, einstellbar von 1 min. bis 99 h 59 min.
  • Zähler: Zeigt die Aufheizzeit an
  • Sehr vielseitig mit einer großen Zahl von Blöcken aus Aluminiumlegierung
  • Fester Sicherheitskreis und Anzeige der Fehlercodes
  • Akustisches Signal am Ende des Test
Lieferumfang: Lieferung mit PT1000-Temperaturfühler, aber ohne Heizblöcke. Blöcke müssen separat bestellt werden.
Bitte beachten * RT = Ambient