4,6-Dimethoxysalicylaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzaldehyde, 4,6-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
BD-0036-5G BD-0036-25G BD-0036-1G
COBBBD-0036-5GEA 188 EUR
COBBBD-0036-5G COBBBD-0036-25G COBBBD-0036-1G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyd
4,6-Dimethoxysalicylaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,1733 g/mol
MDL: MFCD00003328
CAS-Nummer: 708-76-9
EINECS: 211-904-1