2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
OS-7574-25G
OS-7574-1G
OS-7574-5G
COBBOS-7574-25GEA
281
EUR
COBBOS-7574-25G
COBBOS-7574-1G
COBBOS-7574-5G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
Formel:
C₆H₁₅ClOSi Molecular Weight: 166,72 g/mol |
MDL:
MFCD00009919 CAS-Nummer: 76513-69-4 EINECS: 278-483-4 UN: 2920 ADR: 8,II |