[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
L04909.06
L04909.14
L04909.06EA
30.5
EUR
L04909.06
L04909.14
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid ≥98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid
Purity: 98+%
CAS No.: 69891-92-5
Molecular Formula: C24H26BrO2P
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 183-195°
Beilstein Reference: 4117571
Formel:
C₂₄H₂₆BrO₂P Molecular Weight: 457,36 g/mol Schmelzpunkt: 183…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012000 CAS-Nummer: 69891-92-5 EINECS: 274-189-5 |