[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
219592-25G
219592-5G
SIAL219592-25GEA
124
EUR
SIAL219592-25G
SIAL219592-5G
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₄H₂₆BrO₂P Molecular Weight: 457,36 g/mol |
MDL:
MFCD00012000 CAS-Nummer: 69891-92-5 EINECS: 274-189-5 |