(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
AM-1765-5G
AM-1765-1G
COBBAM-1765-5GEA
124
EUR
COBBAM-1765-5G
COBBAM-1765-1G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 186.25 g/mol |
MDL:
MFCD03419272 CAS-Nummer: 147081-49-0 |