(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
644064-1G
644064-5G
SIAL644064-1GEA
50.8
EUR
SIAL644064-1G
SIAL644064-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 186.25 g/mol |
MDL:
MFCD03419272 CAS-Nummer: 147081-49-0 |