(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
AM-1768-1G AM-1768-5G
COBBAM-1768-1GEA 26.2 EUR
COBBAM-1768-1G COBBAM-1768-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 186,25 g/mol
MDL: MFCD03419271
CAS-Nummer: 147081-44-5