(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (S)-tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
634786-5G
634786-1G
SIAL634786-5GEA
129
EUR
SIAL634786-5G
SIAL634786-1G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Molecular Weight: 187,2362 g/mol |
MDL:
MFCD01317839 CAS-Nummer: 101469-92-5 |