Thallium(I)hexafluoracetylacetonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Thallium(I) hexafluoro-2,4-pentanedionate
007416-1G
007416-5G
FLUO007416-1GEA
0
EUR
FLUO007416-1G
FLUO007416-5G
Thallium(I)hexafluoracetylacetonat
Thallium(I)hexafluoracetylacetonat
Formel:
C₁₅H₃F₁₈O₆Tl Molecular Weight: 825,535 g/mol |
MDL:
MFCD00064761 CAS-Nummer: 15444-43-6 UN: 1707 ADR: 6.1,II |