4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd polymerunterstützt 1,0-1,5 mmol/g auf Harz, 1% quervernetzt 100-200 mesh, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538213-25G 538213-5G
SIAL538213-25GEA 718 EUR
SIAL538213-25G SIAL538213-5G
4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd polymerunterstützt 1,0-1,5 mmol/g auf Harz, 1% quervernetzt 100-200 mesh, Sigma-Aldrich®
4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyd
Formel: C₁₆H₁₆O₄
CAS-Nummer: 679428-14-9