Arachidonsäure, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
181198-1
181198-100
181198-1EA
400
EUR
181198-1
181198-100
Arachidonsäure, Millipore®
Arachidonsäure
Formel:
C₂₀H₃₂O₂ Molecular Weight: 304,5 g/mol |
MDL:
MFCD00004417 CAS-Nummer: 506-32-1 EINECS: 208-033-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...