Arachidonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
A3611-100MG A3611-1G
SIALA3611-100MGEA 186 EUR
SIALA3611-100MG SIALA3611-1G
Arachidonsäure, Sigma-Aldrich®
Arachidonsäure
Formel: C₂₀H₃₂O₂
Molecular Weight: 304.5 g/mol
MDL: MFCD00004417
CAS-Nummer: 506-32-1
EINECS: 208-033-4