(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Lieferant: NOVABIOCHEM
Achtung
Synonyme: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
8.51009.0100 8.51009.0025
01-62-0016-100EA 0 EUR
01-62-0016-100 01-62-0016-25
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphoniumhexafluorophosphat (PyBOP)
Formel: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Molecular Weight: 520.4 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077411
CAS-Nummer: 128625-52-5