D(+)-Glucose-[1-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
297046-10G 297046-1G 297046-250MG
SIAL297046-10GEA 1820 EUR
SIAL297046-10G SIAL297046-1G SIAL297046-250MG
D(+)-Glucose-[1-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose-[1-13C]
Formel: C₆H₁₂O₆
MDL: MFCD00037545
CAS-Nummer: 40762-22-9