1-(2-Cyclohexylethyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
008915-1G 008915-5G
FLUO008915-1GEA 0 EUR
FLUO008915-1G FLUO008915-5G
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazin
1-(2-Cyclohexylethyl)piperazin
Formel: C₁₂H₂₄N₂
MDL: MFCD01320901
CAS-Nummer: 132800-12-5