2-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
2-Nitrophenol-[2,3,5,6-²H₄]
CILDLM-295-0.1
CILDLM2950.25
PROOCILDLM-295-0.1EA
266
EUR
PROOCILDLM-295-0.1
PROOCILDLM2950.25
2-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4] (98% D)
2-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4]
Formel:
C₆HD₄NO₃ |
CAS-Nummer:
93951-78-1 |