4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Nitrophenol-[2,3,5,6-²H₄]
CILDLM-296-0.1 CILDLM2960.25
PROOCILDLM-296-0.1EA 266 EUR
PROOCILDLM-296-0.1 PROOCILDLM2960.25
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4] (98% D)
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4]
Formel: C₆HD₄NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143352
CAS-Nummer: 93951-79-2
UN: 1663
ADR: 6.1 III