(±)-2-Piperazincarbonsäure Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
484903-25G 484903-5G
SIAL484903-25GEA 95 EUR
SIAL484903-25G SIAL484903-5G
(±)-2-Piperazincarbonsäure Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Piperazincarbonsäure Dihydrochlorid
Formel: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
MDL: MFCD00044803
CAS-Nummer: 3022-15-9