1-(Ethylsulfonyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
653306-1G
653306-5G
SIAL653306-1GEA
62.1
EUR
SIAL653306-1G
SIAL653306-5G
1-(Ethylsulfonyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(Ethylsulfonyl)piperazin
Formel:
C₆H₁₄N₂O₂S Molecular Weight: 178,25 g/mol |
MDL:
MFCD02093528 CAS-Nummer: 62937-96-6 |